3-Nitro-4-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Methyl-3-nitropyridine
AS31663G1
AS31663G5
ACTIAS31663G1EA
0
CHF
ACTIAS31663G1
ACTIAS31663G5
3-Nitro-4-picolin
3-Nitro-4-picolin
Formel:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051829 CAS-Nummer: 5832-44-0 |