2-Nitro-4-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Methyl-2-nitropyridine
AS1534G1
AS1534G5
ACTIAS1534G1EA
0
CHF
ACTIAS1534G1
ACTIAS1534G5
2-Nitro-4-picolin
2-Nitro-4-picolin
Formel:
C₆H₆N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD04114155 CAS-Nummer: 18368-71-3 |