5-Nitro-2-picolin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Methyl-5-nitropyridine
H61750.06
H61750.14
H61750.06EA
132
CHF
H61750.06
H61750.14
5-Nitro-2-picolin 95%
5-Nitro-2-picolin
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114179 CAS-Nummer: 21203-68-9 |