4-Nitro-2-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Methyl-4-nitropyridine
AS21655G25 AS21655G5
ACTIAS21655G25EA 109 CHF
ACTIAS21655G25 ACTIAS21655G5
4-Nitro-2-picolin
4-Nitro-2-picolin
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,1200 g/mol
MDL Number: MFCD03095077
CAS-Nummer: 13508-96-8