3-Amino-2-methoxy-6-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Amino-2-methoxy-6-methylpyridine
AS31785G1
AS31785G5
ACTIAS31785G1EA
0
CHF
ACTIAS31785G1
ACTIAS31785G5
3-Amino-2-methoxy-6-picolin
3-Amino-2-methoxy-6-picolin
Formel:
C₇H₁₀N₂O |
MDL Number:
MFCD03095079 CAS-Nummer: 186413-79-6 |