3-Amino-2-methoxy-4-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine
AS32603G1
AS32603G5
ACTIAS32603G1EA
0
CHF
ACTIAS32603G1
ACTIAS32603G5
3-Amino-2-methoxy-4-picolin
3-Amino-2-methoxy-4-picolin
Formel:
C₇H₁₀N₂O MW: 138,1671 g/mol |
MDL Number:
MFCD08277287 CAS-Nummer: 76005-99-7 |