5-Acetyl-2-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33428G1
AS33428G5
ACTIAS33428G1EA
0
CHF
ACTIAS33428G1
ACTIAS33428G5
5-Acetyl-2-methylpyridin
5-Acetyl-2-methylpyridine
Formel:
C₈H₉NO MW: 135,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00128113 CAS-Nummer: 36357-38-7 EINECS: 252-995-8 |