2-Acetyl-5-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-(5-Methylpyridin-2-yl)ethanone
AS21760G1 AS21760G5
ACTIAS21760G1EA 109 CHF
ACTIAS21760G1 ACTIAS21760G5
2-Acetyl-5-methylpyridin
2-Acetyl-5-methylpyridine
Formel: C₈H₉NO
MW: 135,1600 g/mol
MDL Number: MFCD06658292
CAS-Nummer: 5308-63-4