5-Acetyl-2-methoxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25044G25 AS25044G5
ACTIAS25044G25EA 0 CHF
ACTIAS25044G25 ACTIAS25044G5
5-Acetyl-2-methoxypyridin
5-Acetyl-2-methoxypyridin
Formel: C₈H₉NO₂
MDL Number: MFCD05664350
CAS-Nummer: 213193-32-9