2-Acetyl-6-methoxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-(6-Methoxy-2-pyridinyl)ethanone
AS25046G1 AS25046G5
ACTIAS25046G1EA 0 CHF
ACTIAS25046G1 ACTIAS25046G5
2-Acetyl-6-methoxypyridin
2-Acetyl-6-methoxypyridin
Formel: C₈H₉NO₂
MDL Number: MFCD08276836
CAS-Nummer: 21190-93-2