3-Amino-2-cyan-5-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35373G1
AS35373G10
AS35373G5
ACTIAS35373G1EA
0
CHF
ACTIAS35373G1
ACTIAS35373G10
ACTIAS35373G5
3-Amino-2-cyan-5-methylpyridin
3-Amino-2-cyano-5-methylpyridine
Formel:
C₇H₇N₃ |
MDL Number:
MFCD11227185 CAS-Nummer: 1001635-30-8 |