6-Amino-3-cyan-2-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Amino-2-methylnicotinonitrile, 6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine, 6-Amino-2-methylpyridine-3-carbonitrile
AS50797G1
AS50797G5
ACTIAS50797G1EA
0
CHF
ACTIAS50797G1
ACTIAS50797G5
6-Amino-3-cyan-2-methylpyridin
6-Amino-3-cyan-2-methylpyridin
Formel:
C₇H₇N₃ |
MDL Number:
MFCD05865116 CAS-Nummer: 183428-90-2 |