2-Amino-5-cyan-3-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Amino-5-methylnicotinonitrile, 2-Amino-3-methyl-5-cyanopyridine
AS1744G1
AS1744G5
ACTIAS1744G1EA
0
CHF
ACTIAS1744G1
ACTIAS1744G5
2-Amino-5-cyan-3-methylpyridin
2-Amino-5-cyano-3-methylpyridine
Formel:
C₇H₇N₃ MW: 133,1506 g/mol |
MDL Number:
MFCD06637357 CAS-Nummer: 183428-91-3 |