4-Acetyl-2-chlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-(2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one, 1-(2-chloropyridine-4-yl)ethanone
AS22752G1 AS22752G25 AS22752G5
ACTIAS22752G1EA 0 CHF
ACTIAS22752G1 ACTIAS22752G25 ACTIAS22752G5
4-Acetyl-2-chlorpyridin
4-Acetyl-2-chlorpyridin
Formel: C₇H₆ClNO
MW: 155.58 g/mol
MDL Number: MFCD07699406
CAS-Nummer: 23794-15-2