3-Acetyl-2-chlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-acetyl-2-chloropyridine, 1-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1-ethanone, 1-(2-Chloropyridin-3-yl)ethanone
AS22609G1 AS22609G5
ACTIAS22609G1EA 0 CHF
ACTIAS22609G1 ACTIAS22609G5
3-Acetyl-2-chlorpyridin
3-Acetyl-2-chloropyridine
Formel: C₇H₆ClNO
MW: 155,5816 g/mol
MDL Number: MFCD03840751
CAS-Nummer: 55676-21-6