2-Chlor-3-cyan-6-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Chloro-3-cyano-6-methylpyridine, 2-Chloro-6-methylnicotinonitrile
AS33661G1
AS33661G10
AS33661G5
ACTIAS33661G1EA
0
CHF
ACTIAS33661G1
ACTIAS33661G10
ACTIAS33661G5
2-Chlor-3-cyan-6-picolin
2-Chlor-3-cyan-6-picolin
Formel:
C₇H₅ClN₂ MW: 152,58 g/mol |
MDL Number:
MFCD00082767 CAS-Nummer: 28900-10-9 |