2-Chlor-3-cyan-4-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Chloro-4-methylpyridine-3-carbonitrile
AS20816G1 AS20816G5
ACTIAS20816G1EA 231 CHF
ACTIAS20816G1 ACTIAS20816G5
2-Chlor-3-cyan-4-picolin
2-Chlor-3-cyan-4-picolin
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5810 g/mol
MDL Number: MFCD07082888
CAS-Nummer: 65169-38-2