2-Acetyl-5-brompyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-(5-Bromopyridin-2-yl)ethanone
AS31710G1 AS31710G5
ACTIAS31710G1EA 0 CHF
ACTIAS31710G1 ACTIAS31710G5
2-Acetyl-5-brompyridin
2-Acetyl-5-brompyridin
Formel: C₇H₆BrNO
MDL Number: MFCD04974523
CAS-Nummer: 214701-49-2