3-Acetyl-5-brompyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31273G1
AS31273G5
ACTIAS31273G1EA
0
CHF
ACTIAS31273G1
ACTIAS31273G5
3-Acetyl-5-brompyridin
3-Acetyl-5-brompyridin
Formel:
C₇H₆BrNO |
MDL Number:
MFCD03086033 CAS-Nummer: 38940-62-4 |