2-Acetyl-6-brompyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22067G1 AS22067G25 AS22067G5
ACTIAS22067G1EA 0 CHF
ACTIAS22067G1 ACTIAS22067G25 ACTIAS22067G5
2-Acetyl-6-brompyridin
2-Acetyl-6-brompyridin
Formel: C₇H₆BrNO
MDL Number: MFCD00272200
CAS-Nummer: 49669-13-8