5-Acetyl-2-brompyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50474G1
AS50474G5
ACTIAS50474G1EA
0
CHF
ACTIAS50474G1
ACTIAS50474G5
5-Acetyl-2-brompyridin
5-Acetyl-2-brompyridin
Formel:
C₇H₆BrNO |
MDL Number:
MFCD04974527 CAS-Nummer: 139042-59-4 |