3-Acetyl-2-brompyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31865G1 AS31865G5
ACTIAS31865G1EA 0 CHF
ACTIAS31865G1 ACTIAS31865G5
3-Acetyl-2-brompyridin
3-Acetyl-2-brompyridin
Formel: C₇H₆BrNO
MDL Number: MFCD04114370
CAS-Nummer: 84199-61-1