5-Brom-2-cyan-3-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35744G1
AS35744G5
ACTIAS35744G1EA
0
CHF
ACTIAS35744G1
ACTIAS35744G5
5-Brom-2-cyan-3-methylpyridin
5-Brom-2-cyan-3-methylpyridin
Formel:
C₇H₅BrN₂ |
MDL Number:
MFCD11975788 CAS-Nummer: 156072-86-5 |