3-Brom-2-cyan-5-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Bromo-5-methylpicolinonitrile, 3-Bromo-5-methylpyridine-2-carbonitrile
AS36317G1
AS36317G5
ACTIAS36317G1EA
0
CHF
ACTIAS36317G1
ACTIAS36317G5
3-Brom-2-cyan-5-methylpyridin
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine
Formel:
C₇H₅BrN₂ |
MDL Number:
MFCD16988815 CAS-Nummer: 474824-78-7 |