2-Brom-5-cyan-3-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31066G1 AS31066G5
ACTIAS31066G1EA 0 CHF
ACTIAS31066G1 ACTIAS31066G5
2-Brom-5-cyan-3-picolin
2-Brom-5-cyan-3-picolin
Formel: C₇H₅BrN₂
MDL Number: MFCD03095063
CAS-Nummer: 374633-37-1