2-Fluor-4-iodnicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Fluoro-4-iodo-nicotinic acid
AS31991G1
AS31991G5
ACTIAS31991G1EA
0
CHF
ACTIAS31991G1
ACTIAS31991G5
2-Fluor-4-iodnicotinsäure
2-Fluor-4-iodnicotinsäure
Formel:
C₆H₃FINO₂ MW: 267,0000 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095310 CAS-Nummer: 884494-51-3 |