5-Brom-2-(methylthio)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Bromo-2-methylthiopyridine, 2-Methylthio-5-bromopyridine
AS51250G1
AS51250G5
ACTIAS51250G1EA
0
CHF
ACTIAS51250G1
ACTIAS51250G5
5-Brom-2-(methylthio)pyridin
5-Brom-2-(methylthio)pyridin
Formel:
C₆H₆BrNS MW: 204,0875 g/mol |
MDL Number:
MFCD03411571 CAS-Nummer: 51933-78-9 |