2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridin-5-boronsäurepinakolester
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)pyridine
AS32641G1
AS32641G5
ACTIAS32641G1EA
0
CHF
ACTIAS32641G1
ACTIAS32641G5
2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridin-5-boronsäurepinakolester
2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridin-5-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₆H₂₄BNO₄ MW: 305,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD09702390 CAS-Nummer: 910036-98-5 |