Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonylchlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1353G1 AS1353G5
ACTIAS1353G1EA 0 CHF
ACTIAS1353G1 ACTIAS1353G5
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonylchlorid
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonylchlorid
Formel: C₆H₉ClO₂
MDL Number: MFCD06200863
CAS-Nummer: 40191-32-0