1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat, rein Indikator-Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Nitroso-R salt
346551000 346555000 346550250
ACRO346551000EA 97.2 CHF
ACRO346551000 ACRO346555000 ACRO346550250
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat, rein Indikator-Qualität
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat
Formel: C₁₀H₅NNa₂O₈S₂
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149246
CAS-Nummer: 525-05-3
EINECS: 208-369-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (1 g, 105°C)
Suitability (for Co determination) Passes test