4-Amino-7-(trifluormethyl)chinolin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H50355.03
H50355.MD
H50355.03EA
264
CHF
H50355.03
H50355.MD
4-Amino-7-(trifluormethyl)chinolin 98%
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Purity: 98%
CAS No.: 243666-11-7
Molecular Formula: C10H7F3N2
Formula Weight: 212.18
MDL No.: MFCD00269411
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂ MW: 212,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00269411 CAS-Nummer: 243666-11-7 |