8-Fluorchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21399G1
AS21399G25
AS21399G5
ACTIAS21399G1EA
23
CHF
ACTIAS21399G1
ACTIAS21399G25
ACTIAS21399G5
8-Fluorchinolin
8-Fluoroquinoline
Formel:
C₉H₆FN MW: 147,1500 g/mol |
MDL Number:
MFCD01685514 CAS-Nummer: 394-68-3 |