6-Fluorchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21400G1
AS21400G25
AS21400G5
ACTIAS21400G1EA
25
CHF
ACTIAS21400G1
ACTIAS21400G25
ACTIAS21400G5
6-Fluorchinolin
6-Fluoroquinoline
Formel:
C₉H₆FN MW: 147,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD01685512 CAS-Nummer: 396-30-5 |