5,7-Difluorchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35662G1
AS35662G5
ACTIAS35662G1EA
0
CHF
ACTIAS35662G1
ACTIAS35662G5
5,7-Difluorchinolin
5,7-Difluoroquinoline
Formel:
C₉H₅F₂N MW: 165,1400 g/mol |
MDL Number:
MFCD00474638 CAS-Nummer: 34522-72-0 |