Nordihydroguajaretsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L03149.06
L03149.03
L03149.06EA
511
CHF
L03149.06
L03149.03
Nordihydroguajaretsäure ≥97%
Nordihydroguajaretsäure
Purity: 97%
CAS No.: 500-38-9
Molecular Formula: C18H22O4
Formula Weight: 302.37
Odour: Odourless
Melting Point: 184-188°
Beilstein Reference: 2056825
Merck Reference: 14,6693
MDL No.: MFCD00002206
Formel:
C₁₈H₂₂O₄ MW: 302,37 g/mol Melting Pt: 184…188 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002206 CAS-Nummer: 500-38-9 EINECS: 207-903-0 Merck Index: 14,6693 |