Nordihydroguajaretsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
376300010 376300050 376305000
ACRO376300010EA 90.6 CHF
ACRO376300010 ACRO376300050 ACRO376305000
Nordihydroguajaretsäure 95%
Nordihydroguajaretsäure
Formel: C₁₈H₂₂O₄
Melting Pt: 184…189 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00002206
CAS-Nummer: 500-38-9
EINECS: 207-903-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 189 °C
HPLC ≥94 %