4,4'-Methylenbis(2-chloranilin)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15087500EA
84.4
CHF
EHERC15087500
4,4'-Methylenbis(2-chloranilin)
4,4'-Methylenbis(2-chloranilin)
Formel:
C₁₃H₁₂Cl₂N₂ |
MDL Number:
MFCD00047829 CAS-Nummer: 101-14-4 EINECS: 202-918-9 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)