3-Amino-5-nitrobenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(3-Amino-5-nitrophenyl)methanol
AS32513G1
AS32513G5
ACTIAS32513G1EA
0
CHF
ACTIAS32513G1
ACTIAS32513G5
3-Amino-5-nitrobenzylalkohol
3-Amino-5-nitrobenzylalkohol
Formel:
C₇H₈N₂O₃ |
MDL Number:
MFCD08236778 CAS-Nummer: 90390-46-8 |