Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
AS25237G100 AS25237G25
ACTIAS25237G100EA 0 CHF
ACTIAS25237G100 ACTIAS25237G25
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoat
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoat
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
MDL Number: MFCD00009984
CAS-Nummer: 6908-41-4
EINECS: 230-017-0