Methyl-4-methylsalicylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-4-methylbenzoate
AS21406G25 AS21406G5
ACTIAS21406G25EA 0 CHF
ACTIAS21406G25 ACTIAS21406G5
Methyl-4-methylsalicylat
Methyl-4-methylsalicylat
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
MDL Number: MFCD00020130
CAS-Nummer: 4670-56-8
EINECS: 225-117-6