2-Amino-4-methylbenzamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35485G1
AS35485G5
ACTIAS35485G1EA
0
CHF
ACTIAS35485G1
ACTIAS35485G5
2-Amino-4-methylbenzamid
2-Amino-4-methylbenzamid
Formel:
C₈H₁₀N₂O MW: 150,1800 g/mol |
MDL Number:
MFCD00221474 CAS-Nummer: 39549-79-6 |