2-Amino-3-chlorbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(2-Amino-3-chlorophenyl)methanol
AS32038G1
AS32038G5
ACTIAS32038G1EA
0
CHF
ACTIAS32038G1
ACTIAS32038G5
2-Amino-3-chlorbenzylalkohol
2-Amino-3-chlorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₈ClNO MW: 157,6000 g/mol |
MDL Number:
MFCD13193432 CAS-Nummer: 61487-25-0 |