2-Amino-5-brombenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35749G1 AS35749G5
ACTIAS35749G1EA 0 CHF
ACTIAS35749G1 ACTIAS35749G5
2-Amino-5-brombenzylalkohol
2-Amino-5-brombenzylalkohol
Formel: C₇H₈BrNO
MDL Number: MFCD08234509
CAS-Nummer: 20712-12-3