4-Phenyl-3-butin-2-on
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35405G1
AS35405G5
ACTIAS35405G1EA
0
CHF
ACTIAS35405G1
ACTIAS35405G5
4-Phenyl-3-butin-2-on
4-Phenyl-3-butin-2-on
Formel:
C₁₀H₈O MW: 144,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008776 CAS-Nummer: 1817-57-8 EINECS: 217-327-1 |