1,2,4,5-Tetrakis(tert-butylthio)benzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35489G1
AS35489G5
ACTIAS35489G1EA
0
CHF
ACTIAS35489G1
ACTIAS35489G5
1,2,4,5-Tetrakis(tert-butylthio)benzol
1,2,4,5-Tetrakis(tert-butylthio)benzol
Formel:
C₂₂H₃₈S₄ MW: 430,8000 g/mol |
MDL Number:
MFCD08276431 CAS-Nummer: 447463-65-2 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)