Anilin-2,5-disulfonsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B25350.06
B25350.14
B25350.06EA
103
CHF
B25350.06
B25350.14
Anilin-2,5-disulfonsäure 95%
Anilin-2,5-disulfonsäure
Purity: 95%
CAS No.: 98-44-2
Molecular Formula: C6H7NO6S2
Formula Weight: 253.25
Melting Point:
Formel:
C₆H₇NO₆S₂ MW: 253.25 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00035753 CAS-Nummer: 98-44-2 EINECS: 202-669-6 |