4-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B23202.22EA 904 CHF
B23202.22 B23202.06 B23202.14
4-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid ≥99%
4-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₀ClNO₂S
MW: 207,67 g/mol
Melting Pt: 237…239 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216490
CAS-Nummer: 177662-76-9