3-(Methylsulfonyl)anilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22329G1
AS22329G25
AS22329G5
ACTIAS22329G1EA
59
CHF
ACTIAS22329G1
ACTIAS22329G25
ACTIAS22329G5
3-(Methylsulfonyl)anilin
3-(Methylsulfonyl)anilin
Formel:
C₇H₉NO₂S |
MDL Number:
MFCD03764428 CAS-Nummer: 35216-39-8 |