4-(Methylsulfonyl)-2-nitroanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20444G1
AS20444G5
ACTIAS20444G1EA
0
CHF
ACTIAS20444G1
ACTIAS20444G5
4-(Methylsulfonyl)-2-nitroanilin
4-(Methylsulfonyl)-2-nitroanilin
Formel:
C₇H₈N₂O₄S |
MDL Number:
MFCD00718367 CAS-Nummer: 21731-56-6 EINECS: 244-550-1 |