4-Sulfobenzoesäure Monokaliumsalz 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Sulphobenzoic acid potassium salt
A19432.18 A19432.30
A19432.18EA 86.4 CHF
A19432.18 A19432.30
4-Sulfobenzoesäure Monokaliumsalz 95%
4-Sulfobenzoesäure Monokaliumsalz
Purity: 95% CAS No.: 5399-63-3 Molecular Formula: C7H5KO5S Formula Weight: 240.28 MDL No.: MFCD00007509
Formel: C₇H₅KO₅S
MW: 240,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007509
CAS-Nummer: 5399-63-3
EINECS: 226-435-8